Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Mottagande kolv
Produktkod. 11806114
Volym (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11806114
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03063549
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt för användning i rotationsindunstare. Lenz Laborglasinstrumente™ Mottagningsflaskor är tillverkade av hållbara DURAN™ glas.
  • Med sfärisk ledhylsa S 35
  • Med inskriptionsetikett
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
Specifikationer
Material Duran Glas
Typ Mottagande kolv
För användning med (utrustning) Rotationsindunstare
Volym (metrisk) 250 ml
Diameter (metrisk) 85 mm