Läs mer
Julabo™ Återcirkulerande kylbad med vattenkompressor
Produktkod. 11934848
Flödeshastighet:
20 l/min.
22 l/min.
23 l/min.
28 l/min.
33 l/min
40 l/min.
60 l/min.
80 l/min.
Kapacitet (metrisk):
12 till 17 L
15 till 37 L
21 till 33 L
24 till 30 L
39 till 47 L
43 till 60 L
6 till 8 L
8 till 11 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11934848
Brand: Julabo™ 9676110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för rutinmässiga kylapplikationer både inom laboratorier och bredare industriella arbetsplatser. Julabo™ Återcirkulerande kylbad med vattenkompressor har en stor, ljusstark LED-display.
  • Ergonomisk design och enkel manövrering
  • Stänksäker knappsats med integrerad strömbrytare
  • Pålitlig mikroprocessor PID temperaturkontroll
  • Påfyllningsnivåindikator
  • Kraftfulla dopppumpar, lämpliga för kontinuerlig drift
  • Tillåten temperatur i returledningen +80 °C
  • Lätt att fylla från toppen med gångjärnsförsett skyddslock
  • Låg vätskenivåskydd med optisk och hörbar larmsignal
  • Integrerade badtankar i rostfritt stål
  • Avtagbart ventilationsgaller för rengöring av kondensorn
  • Främre avlopp
  • Inga sidoventiler
  • RS232-gränssnitt för PC-anslutning
  • IP-klass enligt IEC 60529: 21
  • Tryckindikator
  • Justerbar bypass för pumptryck
  • Vattenkylt
  • Larmutgång, potentialfri växlingskontakt (max. 30 VA)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 39 till 47 L
Certifikat och efterlevnad CE, IEC 60529: 21
Kylkapacitet 2,7 kW vid -20 °C, 4,8 kW vid -10 °C, 7,3 kW vid 0 °C, 9 kW vid 10 °C, 11,5 kW vid 20 °C (Mediu
Flödeshastighet 60 l/min.
För användning med (utrustning) För miljövänlig kylning
Temperaturområde 5 ° C till 40 ° C
Max. Tryck 7,2 till 87 psi
Modell FLW11006
Kylmedel R404A
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Längd (metrisk) 85 cm
Bredd (metrisk) 78 cm
Höjd (metrisk) 148 cm
Vikt (metrisk) 250 kg
Elektriska krav 230/400 V 50/60 Hz 3 ph
Spänning 230/400 V
Frekvens 50/60 Hz