Läs mer
enQuireBio™ Recombinant E. coli tetR Protein
Produktkod. p-7154119
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16018770
Brand: enQuireBio™ QP7416ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Escherichia coli tetR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer WP_000088605.1
Gen-ID (Entrez) 31515962
Namn tetR Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol tetR
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet E. coli
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MSRLDKSKVI NSALELLNEV GIEGLTTRKL AQKLGVEQPT LYWHVKNKRA LLDALAIEML DRHHTHFCPL EGESWQDFLR NNAKSFRCAL LSHRDGAKVH LGTRPTEKQY ETLENQLAFL CQQGFSLENA LYALSAVGHF TLGCVLEDQE HQVAKEERET PTTDSMPPLL RQAIELFDHQ GAEPAFLFGL ELIICGLEKQ LKCESGS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.