Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Guinea Pig CD46 Protein
Produktkod. 15927769
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 15927769
Brand: enQuireBio™ QP5789ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Cavia porcellus (Guinea pig) CD46, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001166399.2
Gen-ID (Entrez) 100135498
Namn CD46 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Cd46
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Guinea Pig
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens CVLPPPFEAM EPINPKPYYE IGEKVEYRCK KGYLRQPFYL MVATCEKNHS WVPITDDGCI KKQCTYLNPP PKGRVEYING TRTWGDIVHF SCVEGFYVSG IAALSCELRG DNVDWNGRVP TCEKVLCSPP PKIQNGKYTF SDVQVFEYFE AVTYSCDAVQ GPDKLSLVGN EVLYCAGHQK WSSAAPECKV VKCPLPVVKN GKQISGLGQT FFYQATVTFQ CLPGFYFNGS STVVCGSDNT WKPSIPECLK GPKPTHPTKP PVYNYPGYPN PREGIFDQEL N
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.