missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

enQuireBio™ Recombinant Human IL-9 / Interleukin-9 Protein

Produktkod. 15926029
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
500 μg
Förpackningsstorlek:
1mg
500µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15926029

Brand: enQuireBio™ QP53841mg

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Recombinant Protein

Specifikationer

Tillträdesnummer NP_000581.1
Gen-ID (Entrez) 3578
Namn IL-9 / Interleukin-9 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol IL9
Biologisk aktivitet Shows bioactivity at a concentration of 2 ng/mL in the MO7e cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5 x 10^5 units/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag Untagged
Sekvens MQGCPTLAGI LDINFLINKM QEDPASKCHC SANVTSCLCL GIPSDNCTRP CFSERLSQMT NTTMQTRYPL IFSRVKKSVE VLKNNKCPYF SCEQPCNQTT AGNALTFLKS LLEIFQKEKM RGMRGKI
Buffert 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.