Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-6 Protein
Produktkod. 16012011
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16012011
Brand: enQuireBio™ QP7987ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001180214.1
Gen-ID (Entrez) 51548
Namn NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-6 Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SIRT6
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens SVNYAAGLSP YADKGKCGLP EIFDPPEELE RKVWELARLV WQSSSVVFHT GAGISTASGI PDFRGPHGVW TMEERGLAPK FDTTFESARP TQTHMALVQL ERVGLLRFLV SQNVDGLHVR SGFPRDKLAE LHGNMFVEEC AKCKTQYVRD TVVGTMGLKA TGRLCTVAKA RGLRACRGEL RDTILDWEDS LPDRDLALAD EASRNADLSI TLGTSLQIRP SGNLPLATKR RGGRLVIVNL QPTKHDRHAD LRIHGYVDEV MTRLMKHLGL EIPAWDGPRV LERALPPLPR PPTPKLEPKE ESPTRINGSI PAGPKQEPCA QHNGSEPASP KRERPTSPAP HRPPKRVKAK AVPS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.