Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human SLC20A3 Protein
Produktkod. 16064881
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16064881
Brand: enQuireBio™ QP8486ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SLC20A3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_005975.1
Gen-ID (Entrez) 6576
Namn SLC20A3 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SLC20A3
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens EYVKTQLQLD ERSHPPRYRG IGDCVRQTVR SHGVLGLYRG L
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.