Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Uncharacterized lipoprotein MPN_083 Protein
Produktkod. 16006880
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16006880
Brand: enQuireBio™ QP6955100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Uncharacterized lipoprotein MPN_083, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_109771.1
Gen-ID (Entrez) 877109
Namn Mycoplasma Uncharacterized lipoprotein MPN_083 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MPN_083
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mycoplasma
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens CSFKDYIPTP SFRKDFSTEN NFVKNKVPGK DDIYSKFYDL TFSLNFVNNQ AQEFGTGWLI DWKGDENKNL SKNKEGQTAS QTRSSSEQTT DQDANLFTAY IATNLHVADG LKNDQDYAPY NKDGWGQPYP YQQKTQSFLL GKYTKPNVQL VKTNYEKPED AVIEQKLKED SLLFIQTSTL PKTAYAAIDP VNFSYNPTRT NGFWTAGKYN VYNGGNSIGN Y
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.