Läs mer
Novex™ Rekombinant protein G
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
Beskrivning
Rekombinant protein G produceras i en stam av E. coli som innehåller genen för protein G från Streptococcus sp. Det levereras som ett saltfritt lyofiliserat pulver.
Rekombinant protein G binder till Fc-regionen av många typer av immunglobulin G inklusive:
alla fyra underklasserna av humant IgG
mus IgG
kanin IgG
marsvin IgG
råtta IgG
get IgG
får IgG
ko IgG
häst IgG Rekombinant protein
G binder inte till IgG från kyckling eller katt, eller till humant IgA, IgM eller serumalbumin. Det binder svagt till IgG från hund.
Rekombinant protein G binder till Fc-regionen av många typer av immunglobulin G inklusive:
G binder inte till IgG från kyckling eller katt, eller till humant IgA, IgM eller serumalbumin. Det binder svagt till IgG från hund.
Specifikationer
Specifikationer
| Konjugera | Unconjugated |
| Kvantitet | 5 mg |
| Form | Powder |
| Protein subtyp | Protein G |
| Innehåll och lagring | 2-8°C |
| Frakt skick | Wet Ice |