Läs mer
Recombinant VHH Alpaca, anti-Human, anti-Rabbit, Alexa Fluor 647, Clone: CTK0101 and CTK0102, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
3597.49 SEK
Specifikationer
Antigen Recombinant VHH
Klona CTK0101 and CTK0102
Användningsområden Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Konjugera Alexa Fluor 647
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17303503
Visa dokument
Chromotek
srbAF647-1-100
100 μL
3597.49 SEK
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG/anti-rabbit IgG, recombinant VHH is an anti-human IgG and anti-rabbit IgG specific secondary antibody. It consists of of a mixture of 2 Nanobodies that bind to human IgG and rabbit IgG with high affinity & specificity.
Specifikationer
Specifikationer
Recombinant VHH
Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Alexa Fluor 647
Human, Rabbit
Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles.
CTK0101 and CTK0102
Monoclonal
Alpaca
Secondary
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer