Läs mer
Invitrogen™ RecoverAll™ Arbetsflöde för isolering av RNA/DNA med flera prov
Description
De RecoverAll™ Multi-Sample RNA/DNA Workflow är ett komplett arbetsflödespaket för sekventiell extraktion av RNA och DNA från samma formaldehyd- eller paraformaldehydfixerade paraffininbäddade (FFPE) vävnadsprov. Det återvunna RNA:t och DNA:t är redo för användning i nedströmsapplikationer såsom kvantitativ realtids-RT-PCR och riktad sekvensering med Oncomine™ Cancerforskningspanelen. Detta arbetsflödespaket inkluderar RecoverAll™ Total nukleinsyraisoleringskit, elueringsrör och nukleasfritt vatten.
Funktioner inkluderar:
• Återvinner RNA och DNA i separata eluat från samma FFPE-sektion
• Förlitar sig på beprövad Ambion™ RecoverAll teknologi
• Bearbetar fyra 20-μ m sektioner per reaktion
Speciellt arbetsflöde ger mer information från mindre provinmatning
FFPE-prover är värdefulla, vilket ofta kräver att man väljer en extraktionsmetod framför en annan för att spara provet. Med RecoverAll Multi-Sample RNA/DNA Workflow, återvinning av RNA och DNA från samma FFPE-vävnadsprov i ett enda arbetsflöde eliminerar behovet av att välja vilken nukleinsyra som ska återhämtas från en viss FFPE-sektion.
Först avparaffineras FFPE-objektglasmonterade eller vävnadsblocksektioner och smälts med proteas. Proverna laddas sedan på en filterpatron; DNA förblir bundet till filterpatronen medan RNA strömmar igenom. För att återvinna RNA appliceras genomflödet på en ny filterpatron, behandlad med DNas och sedan elueras från filtret. För att återvinna DNA behandlas det DNA som är bundet till filterpatronen med RNas A och elueras sedan från filtret.
Spécification
Spécification
| Innehåll och lagring | •5 RecoverAll Kit för total nukleinsyraisolering (levereras i två delar: en vid rumstemperatur och en vid -°20 C; förvara som anges på kartongen) • 100 elueringsrör • 100 ml nukleasfritt vatten |
| Provtyp | FFPE och fasta prover, Fasta prover |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte högkapacitetskompatibel |
| För användning med (applikation) | PCR, Northern Blotting, RT-PCR (endpoint), mikroRNA-analys, realtids-PCR, sekvensering |
| Antal reaktioner | 200 förberedelser |
| Produktlinje | Ambion , RecoverAll |
| Kvantitet | 200 förberedelser |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is |
| Mål | Totalt RNA, miRNA [mikroRNA], Totala nukleinsyror, mRNA, Genomiskt DNA |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.