Läs mer
Eppendorf™ Rektangulär centrifugeringsskopa
Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
5702 Centrifuge swing-skoprotor A-4-38
Eppendorf rotor A-4-81 (CFA-152-020K)
Svängande skoprotor CFA-146-010T (A-4-44)
Kvantitet:
2/förp.
4/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Beskrivning
- Rektangulära centrifugskopor
- Kompatibel med Eppendorf rotorer
- Finns i förpackningar om två och fyra
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Svängande skoprotor CFA-146-010T (A-4-44) |
| Kapacitet | 100 mL |
| Behållartyp | Hink |
| Kvantitet | 4/förp. |