Läs mer
Gilac™ Rektangulär behållare
Volym (metrisk):
12 l
15 l
25 l
35 l
55 l
Färg:
Grå
Vitt
Beskrivning
- Rektangulär matbehållare av plast.
- För lagring och transport av råvaror under noll och omgivningstemperatur.
- Inga luckor eller överlappningar.
- Maskintvättbar.
- Täckande lock för ökad hygien, tillval.
- Stapelbar utan lock.
- Kompatibel med alla GILAC 4- och 6-hjuliga dockor.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Matbehållare |
| Material | Polyeten |
| Färg | Vitt |
| Form | Rektangulär |
| Volym (engelska) | 3,2 gal. |
| Volym (metrisk) | 12 l |