Läs mer
Gilac™ Rektangulär HACCP-behållare med lock
Färg:
Gult
Klart
Rött
Vitt
Kapacitet (metrisk):
12 l
15 l
35 l
55 l
Beskrivning
- HACCP rektangulär matbehållare.
- För stora förvaringsvolymer kan locket bära vikten av tunga laster.
- Multifunktionsbehållare.
- Omskrivbar identifieringspatron för lagerspårning.
- Inga luckor eller överlappningar.
- Maskintvättbar.
- Infällda handtag för bättre hantering.
- Stapelbar utan lock.
- Kompatibel med alla GILAC 4- och 6-hjuliga dockor.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förvaringsväska |
| Material | HDPE |
| Färg | Gult |
| Form | Rektangulär |
| Kapacitet (engelska) | 3,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 12 l |