Läs mer
Corning™ Rektangulär ispanna, Midi 4 L
Färg:
Blått
Klart
Lila
Limegrön
Orange
Rosa
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Corning ispannor och -hinkar är pannor och hinkar för flera ändamål som är ett utmärkt giftfritt alternativ till konventionella ispannor. EVA har liten eller ingen lukt, är inert och används i biomedicinska ingenjörsapplikationer såsom läkemedelstillförselanordningar. Multifunktionsbehållarna är mycket isolerande, staplingsbara, okrossbara, lätta och läcksäkra. Behållare kommer inte att ''svettas'' eller deformeras och har en strukturerad finish på botten för att förhindra att de glider på bänkskivan. Idealisk för användning med is, torris (-78° flytande kväve (-196° ), alkohol eller koksaltlösningar eller varma lösningar (+93 C). °Finns i fem storlekar och sju livfulla färger. Den kan rengöras med tvål och vatten, 10 % blekmedel eller 70 % alkohol.
- Ej giftigt, återvinningsbart etylvinylacetat (EVA ) skumbehållare för användning med is, torris, flytande kväve, alkoholuppslamningar.
- Kommer inte att svettas, läcka eller sladda på bänken.
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 31.1 x 22.2 x 11.4 cm |
| Kvantitet | 1 st |
| Färg | Lila |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |