Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Stir Bar Retriever
Produktkod. p-8007722 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
250 mm
450 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10226159
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används för att hämta omrörarstänger från blandningsbehållare. PTFE stir bar retriever är kemiskt resistent, inert och läckagefri. Använder Alnico V-magneter i kärnan.
  • Inert och läckagefri
  • Gjuten i ren, FDA-godkänd PTFE
  • Alnico V magneter
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (applikation) Borttagning av omrörarstänger från kärl
För användning med (utrustning) Omrörarstänger av PTFE
Höjd (metrisk) 10mm
Diameter (metrisk) 10 mm
Längd (metrisk) 450 mm
Kvantitet 1 st.