Läs mer
Ebro Electronic™ AG 140 Kåpa för termometrar
Certifikat och efterlevnad:
RoHS-direktivet 2011/65/EU
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Termometer med fällbar sond
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-direktivet 2011/65/EU |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Skyddskåpa för handhållna enheter, röd |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Modell | AG 140 |
| Vikt (metrisk) | 0.04 kg |
| För användning med (utrustning) | TFX 410-serien, TFX 420-serien, TFX 430-serien, TFN 520-serien, TFE 510-serien, TFH 610, TFH 620 |
| Visa | Skyddshylsa eller termometer |
| Bredd (metrisk) | 80 mm |