Läs mer
Redox Buffert, 220mV, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11736398 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. 11736398
Brand: Reagecon 90565
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för testning, kalibrering och verifiering av redox/ORP-sensorer. Redox Buffert, 220mV, Reagecon™ är en färdig att använda lösning av järnsalter, inklusive kaliumferrocyanid och trikaliumhexacyanoferrat, för användning med reaktioner med en redoxpotential på 220mV.
Redox (reduktion–oxidation) reaktioner orsakar en elektronöverföringsprocess som kan mätas med hjälp av en Redox eller ORP (oxidation-reduction potential) elektrod. Redox är ett absolut mått uttryckt i millivolt. Under sitt yrkesverksamma liv, a Redox elektroden genomgår ingen förändring av nollpunkt eller lutning. Redoxelektroder kräver därför ingen kalibrering. En kontrollstandard kontrollerar avkännings- och referenselektrodens funktionalitet och styr även analytikerns teknik, miljöförhållanden och mätmätarens funktion.
Specifikationer
CAS 13943-58-3, 13746-66-2
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
För användning med (applikation) Testa ORP-elektroder
För användning med (utrustning) Redox and ORP Sensors
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 ml
Formulering Iron salts
Odör Characteristic
Ångtryck 23 hPa at 20°C
Löslighetsinformation Fully miscible in water