Läs mer
Eppendorf Reference™ 2, mekaniska enkanalspipetter med fast volym
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
1μ L
2μ L
5μ L
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
200 μl
250μ L
500 μL
1 000μ l
2 mL
2.5 mL
Noggrannhet:
0.6
0.7
0.8
1.0
1.5
2.0
2.5
Färg:
Blå
Grå
Gul
Ljusgrå
Mellangrå
Mörkgrå
Röd
Precision:
0.012
0.015
0.025
0.075
0.2
0.3
0.35
0.4
0.6
1.2
1.5
3.0
6.0
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ger så exakta resultat som möjligt tillsammans med robust, pålitlig hantering och optimal användarsäkerhet. Idealisk för användning med värdefulla vätskor, eller i alla applikationer som kräver extremt höga nivåer av noggrannhet. Optimalt val när kvalitet och reproducerbarhet är avgörande.
Väldesignad pipett
- Operativsystemet med en knapp låter användare snabbt gå igenom sina pipettuppgifter; användare behöver inte flytta tummen från sida till sida för att mata ut spetsar
- Ergonomisk design för lägre manöverkrafter för aspiration/dispensering/spetsutkastning; begränsar belastningen på användaren
- Fjäderbelastad spetskon möjliggör enkel, snabb spetsutkastning med aktiv aerosolreduktion; förbättrar säkerheten och användarens reproducerbarhet
- Färgkodad/volymmärkt för snabb identifiering av volymstorlek/spetsstorlek
- Hög precision och noggrannhet ger tillförlitliga pipetteringsresultat
- Anpassningsbart märkningsområde
- Volymlås: en snabb och säker inställning förhindrar oavsiktliga ändringar och med en alltid synlig 4-siffrig display ger ökad säkerhet för de mest stränga labbmiljöerna
- Sekundär användarjustering ger den mest exakta överföringen av vätskor som skiljer sig från vatten utan behov av en fullständig kalibrering
- 4-siffrig display visar den exakta volyminställningen och är tydligt synlig från alla vinklar
- Ergonomisk design
- Rund överdel gör det möjligt att arbeta i alla lägen
- För att undvika oavsiktlig spetsutkastning känns tydlig haptisk feedback efter utblåsningssteget
Välbyggt instrument
- Unik yta: få grova kanter, slät yta för bekvämt arbete och enkel rengöring
- Stabilt övre handtag garanterar lång livslängd och ökad robusthet
- Rörliga delar och yttre kanter tillverkade av rostfritt stål utrustar pipetten med enastående robusthet vid potentiella stötplatser och för interna komponenter
- Den nedre delen med snabbkoppling möjliggör enkel rengöring och underhåll av din pipett
- Helt autoklaverbara
- Serienumret är tryckt på flera komponenter i pipetten
- Intern RFID-teknik: innehåller all relevant pipettdata och TrackIT-mjukvara från Eppendorf för enkel identifiering och dokumentation av varje pipett i labbet
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0.8 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul |
| Antal kanaler | 1 |
| Typ | Pipett med fast volym |
| Volym (metrisk) | 20 μl |
| Precision | 0.3 |