Läs mer
Hanna Instruments™ Påfyllningsbar digital pH-elektrod
Inkluderar:
Ingen matchande nål
missing translation for 'unitSize'
Varje
Specifications
Specifications
| Kontakttyper | 3,5 mm domkraft |
| Korsning | Ceramic Single, 15 till 20μ L/h |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 0 till 13 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -5 °C till +100 °C |
| Typ | pH-elektrod |
| Inkluderar | Ingen matchande nål |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |
| Diameter (metrisk) Cap | 9.5 mm |