Läs mer
Labcon™ Påfyllningsbara ställ för Eclipse™ Påfyllningstips
Handla allt Labcon Produkter
Håller:
Pipettspetsar (10 till 1250μ L)
Pipettspetsar (10 till 250μ L)
Pipettspetsar (100 till 1250μ L)
Pipettspetsar (1000 till 1250μ L)
Pipetttips (10μ L)
Färg:
Diverse
Kricka
Lila
Beskrivning
- Pipettställ
- Påfyllningsbar
- Med gångjärn och klart lock
- För användning med Eclipse™ pipettspetspåfyllning
- Rymmer en påfyllningsplattform med 96 spetsar
- Autoklaveringsbar
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Produkttyp | Påfyllningsbar |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Lila |
| Håller | Pipettspetsar (10 till 250μ L) |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Kvantitet | 10 Ställ/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Visa mer |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido