Läs mer
Fisherbrand™ centrifuger GT2 Expertpaket
Handla allt Fisherbrand Produkter
Rotor:
Ja
Kylt:
Ja
Nej
Beskrivelse
Indeholder
GT2R Kyl centrifuger expertsats
Enkel att använda:
- Intuitiva kontroller förenklar driften och ger detaljerad information om ett brett utbud av driftparametrar och processtatus för optimal prestanda
- Motoriserad lockspärr möjliggör en nedåtgående rörelse med ett finger för enklast stängning och låsning av centrifuglocket, även på höga bänkar
- Säkert låssystem möjliggör enkel tryckknappsinstallation och utbyte av rotorer
- Systemet sparar tid när du växlar mellan applikationer
- Enkel åtkomst till rotorkammaren ger snabb rengöring, en hälsosammare arbetsmiljö och längre livslängd
- Bioinneslutningslösning tätar med ett snäpp; eliminerar skruvkork och komplicerade klämmor
- Systemet har handskvänlig, enhands öppnings-/stängningsfunktion
- Systemet är certifierat av CAMR™ i Porton Down, Storbritannien
- Avancerat rotorhanteringssystem maximerar acceleration, bromsning och restlastvåg för varje rotor- och skopalternativ
- Tekniken optimerar säkerheten och förbättrar separationer
Utrymmesbesparande design:
- Kompakta dimensioner optimerar arbetsområdet och ergonomisk höjd och böjd design säkerställer enkel provladdning och avlastning och enkel rengöring
Energieffektiv:
- Systemet ger upp till 40 % energiförbrukningsbesparingar på industristandardprotokoll, såsom standardblodseparering eller bearbetning av koniska rör
Tekniske data
Tekniske data
| Beskrivning | GT2R kylcentrifugpaket |
| Max. RCF | 25,830 x g |
| Produktlinje | Fisherbrand |
| Kylt | Ja |
| Inkluderar | GT2 centrifuger, 4 x 400 ml rotor, skopor, bioinneslutningslock, 50 ml koniska adaptrar, 15 ml koniska adaptrar |
| Rotor | Ja |
| Typ | centrifugerpaket |
| Elektriska krav | 50/60 Hz |
| Spänning | 200/230 V |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion