Läs mer
Sartorius Regenererad cellulosatangentialflödesfiltreringskassett för upp till 1 L
Produktkod. 30178711 Handla allt Sartorius Produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
2 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
Produktkod. 30178711
Brand: Sartorius VFS050H0002SV
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plug-and-play tangentiellt flödesfiltreringskassett som är gjord av regenererad cellulosa, för ultrafiltrering och diafiltrering av mellanliggande provvolymer.
  • Koppla kassetterna snabbt och säkert till en lämplig pump och reservoarer direkt ur kartongen.
  • Allt-i-ett-design undviker behovet av dyra kassetthållare och TFF-system.
  • Avancerad flödesväg och fast ocklusionsbegränsning eliminerar den ansträngning som vanligtvis behövs för TFF.
  • Högpresterande PES eller Hydrosart™ RC membran garanterar maximal återhämtning.
  • Förbättra säkerheten för dig och ditt prov utan behov av spolning eller rengöring.
  • Kassetter innehåller 30 till 60 % mindre plast och levereras endast med de slangar du behöver.
  • Membranmaterial: Regenererad cellulosa
  • Rekommenderad matningsvolym: 500 till 1000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertyp Ultrafiltrering
Formatera Kassett
För användning med (utrustning) Peristaltisk pump
Material Polykarbonat
Material (membran) Regenererad cellulosa
MWCO 300 kDa
Provvolym 0,5 till 1 L
Sterilitet Icke-steril
Typ TFF kassett
Volym (metrisk) 1 L