Läs mer
Reichert™ Reichert™ Rhino Ultra-Durable Handheld Refraktometrar
Produktkod. p-2410767
Noggrannhet:
±0,2
±0,25
Skalområde:
0 till 30 Brix
0 till 50 Brix
50 till 90 Brix
Ökar:
0,2 och 0,5
0.2%
0.25%
Brytningsindex:
1,333 till 1,3811
1,333 till 1,42
1,4201 till 1,5177
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10309714
Brand: Reichert™ 137531L0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad speciellt för robust fabriks- och —fältanvändning, helt IIP67 vattentålig, dammtät och slagtålig
  • Automatisk temperaturkompensation eliminerar behovet av temperaturkorrigeringsdiagram
  • Optik och instrumentvågar är permanent förseglade inuti refraktometerkroppen
  • Förstorade vågar har lättlästa markeringar och indelningar för sanna avläsningar och exakta resultat
  • Modellerna erbjuds med Brix-skalor på 0-30, 0-50 och 50-90 %
Beställningsinfo
Rhino Model for Industrial Fluid Testing är också tillgänglig; se Katt. Inga. RE-10440.
Specifikationer
Typ Handhållen ultrahållbar refraktometer
Skalområde 0 till 50 Brix
Brytningsindex 1,333 till 1,42
Noggrannhet ±0,25
Ökar 0.25%
För användning med (applikation) Mat och dryck, kemiska, farmaceutiska och industriella skärvätskor
Certifikat och efterlevnad IIP67