Läs mer
Reinecke Salt, ACS Reagent
Produktkod. 10105323 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10105323
Brand: Thermo Scientific Acros 423335000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13573-16-5 | C4H10CrN7S4·H2O | 354.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13573-16-5
Molekylformel C4H10CrN7S4·H2O
Molekylvikt (g/mol) 354.46
MDL-nummer MFCD00150925
Synonym Ammonium reineckate, Ammonium tetrathiocyanatodiamminechromate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Reinecke salt
Smältpunkt 270.0°C
Färg Rött
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Linjär formel NH4(Cr(NH3)2(SCN)4)·H2O
Merck Index 15, 8248
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in deluted hydrochloric acid,soluble in ethanol
Formel vikt 354.46
Kvalitet ACS-reagens
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Känslighet Passes Test
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.