Läs mer
Gilac™ Förstärkt staplings- och häckningsbehållare
Kapacitet (metrisk):
60 l
100 l
Beskrivning
- Förstärkta behållare för intensiv användning och extrema hanteringsförhållanden.
- Stapelbar och kapslingsbar ett kvarts varv.
- Mycket hållbar.
- Lämplig för en rad olika användningsområden inom livsmedelsförädling, fiskhandlare, slakteri, charkuteri, mejeri och avfallshantering.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förvaringsväska |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Form | Rektangulär |
| Kapacitet (engelska) | 15,9 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 60 l |