Läs mer
Memmert™ Hylla i förstärkt rostfritt stål
Produktkod. 17130255 Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
HPP1060eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP750eco
Produktkod. 17130255
Brand: Memmert™ IPP750ecoB32191
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ytterligare förstärkt hylla i rostfritt stål för förstärkt kammaralternativ
  • Med svärd och fästskruvar
  • Kräver tillval K1
  • Tänk på max. laddning av kammaren; max. last 60 kg
Specifikationer
För användning med (utrustning) IPP750eco
Material Rostfritt stål