missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cole-Parmer Förstärkt termoplastisk elastomer (TPE) slang

Produktkod. p-200105190 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/8 tum.
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1-1/8 tum.
1-3/8 tum.
1/2 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/8 tum.
Total längd (engelska):
15 fot
25 fot
50 fot
Förpackningsstorlek:
4.5m
7.6m
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30054259

Brand: Cole-Parmer 5011634

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Flätad för att tåla högtrycksapplikationer

Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval. E in., utmärkt för användning i peristaltiska pumpapplikationer. Bra alternativ till silikonslangar. Innehåller inte PVC, DEHP, ftalater eller andra mjukgörare. Ultralågt e-in., greppbart och urlakbart. Låg gas och o in., ygen permeabilitet. Lågt proteinbindande och icke-pyrogent material. Termiskt svetsbar. USP Klass VI, USP 661, och RoHS-kompatibel och BPOG-testad

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad ADCF;FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS;USP
Diameter (engelska) Inre 3/8 tum
Material TPE
Diameter (engelska) Yttre 5/8 tum.
Total längd (engelska) 25 fot
Steriliseringsmetod 135 °C
Färg Genomskinligt
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.