Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ McFarland Equivalence Turbidity Standards
Produktkod. 13246239
Beskrivning:
Grumlighetsstandard 0,5
Standarduppsättning för grumlighet (1 vardera av 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0)
Turbidity Standard 1.0
Turbidity Standard 2.0
Turbidity Standard 3.0
Turbidity Standard 4.0
Turbidity Standard 5.0
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 13246239
Brand: Thermo Scientific™ R20413
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Remel McFarland Equivalence Turbidity Standard är förpackad i plastfodral med ett visuellt jämförelsekort.
Thermo Scientific™ Remel McFarland Equivalence Turbidity Standard är förpackad i plastfodral med ett visuellt jämförelsekort.
  • Rörstorleken är 15 x 103 mm och passar i de flesta spektrofotometrar
  • Polystyrenteknik ger längre hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Turbidity Standard 3.0
Slangstorlek 15 x 103 mm