Läs mer
Thermo Scientific™ Remel™ PYR-skiva med reagens
Produktkod. p-4528733
Kvantitet:
50 Test
Förpackningsstorlek:
50 tester
Produktkod. 11414089
Brand: Thermo Scientific™ R30854301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för presumtiv identifiering av enterokocker, Lancefield grupp A streptokocker och E. coli baserat på PYRasproduktion.
Thermo Scientific™ Remel PYR Disk m/Reagens används för presumtiv identifiering av enterokocker, Lancefield grupp A streptokocker och E. coli baserat på PYRasproduktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
CE-märkning Ja
Kvantitet 50 Test
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.