Läs mer
Gilson™ Repetman™ Icke-sterila pipettspetsar
Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Beskrivning
- Positiva förskjutningspipetter, med automatisk spetsstorleksidentifiering av Gilson™ Upprepa-tips för att göra pipettering enklare och snabbare
- Tillåter kontinuerlig volymjustering från 1 μL till 50 ml
- Fullt anpassade och intuitiva funktioner med tre driftlägen: pipettering, dispensering och automatiserad dispensering
- Lätt att använda med sann pipetteringshastighetsdetektion och automatiserad justering av dispenseringsrytmen
- Ladda enkelt batteriet med automatisk laddningsstativ
- Kompatibel med de flesta vanliga sprutspetsar med sitt öppna system
- Motordriven högprecisionsdrift och lätt design eliminerar praktiskt taget risken för belastningsskador (RSI) Repetman™ är idealiskt lämpad för rutintillämpningar inom kliniska, biologiska, kemiska, livsmedel och drycker, läkemedel, kosmetika och kriminaltekniska områden med total tillförlitlighet och prestanda.
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,1 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Precision | 10% ±2, 50% ±1, 100% ±0.5CV |
| Noggrannhet | 10% ±1.6%, 50% ±1.2%, 100% ±1% |
| Certifikat och efterlevnad | CE, IVD |
| För användning med (utrustning) | Gilson Repetman |
| Produktlinje | Repetman |
| Material | Polypropen |