Läs mer
Grant Instruments™ Ersättningsbastråg för orört vattenbad
För användning med (utrustning):
Sub Aqua Pro 12L
Sub Aqua Pro 18/26L
Sub Aqua Pro 2 l
Sub Aqua Pro 2S och 5L, JB Nova 5L och JB Academy 5L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med Sub Aqua Pro Serie Orört vattenbad
- Välj ett ställ som passar 2, 5, 12 eller 26 L tankstorlek
- Rack levereras som standard vid köp av en Sub Aqua Pro Orört vatten Bad
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Sub Aqua Pro 2 l |
| Typ | Basbricka |
| Material | Polykarbonat |