Läs mer
Fisherbrand™ Ersättning Deuterium lampa för Agilent UV och synlig HPLC-detektor
Produktkod. p-7075331
För användning med (utrustning):
Agilent 1100 DAD, 8453 UV och synlig HPLC-detektor
Produktkod. 15192738
Brand: Fisherbrand™ 1194112
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ersättning Deuterium lampa för Agilent UV- och synlig HPLC-detektor har 2000 timmar eller 12 månaders hållbarhet.
  • Långt liv
  • Drop-in OEM-ersättning
  • Spårbar med serienummer
Uppfyllande
WEEE- och ROHS-kompatibla
Specifikationer
Ljuskälla Deuterium
Vikt (engelska) 0.36 lb.
Vikt (metrisk) 0.16 kg
Beskrivning Artikel 14-500-721 är jämförbar med Agilent artikelnummer 2140-0605.
För användning med (utrustning) Agilent 1100 DAD, 8453 UV och synlig HPLC-detektor
Produkttyp Detektorlampa