Läs mer
Electrothermal™ Ersättande Digi-Mantle värmepatron
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
Unit Size:
Varje
Description
- För användning med OMCA Digital Controller.
- Rör om och värm rundbottnade kolvar upp till en elementtemperatur på 450 °C
- Använder exakt elektronisk kontroll för att ge ett exakt mått på temperatur och omrörning.
- Modulär design gör att värmepatroner av olika storlekar kan bytas med samma OMCA digitala kontroller som bas
- Kostnadseffektiv och mångsidig
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| För användning med | OMCA Digi-Mantle |
| Produkttyp | Ersättningsvärmepatron |