Läs mer
Thermo Scientific™ Byte av mikrocentrifugrotorlock
Produktkod. 10554573 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
ClickSeal-lock
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10554573
Brand: Thermo Scientific™ 75003406
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kombinera dessa ersättningslock för mikrocentrifugrotorn med mikrocentrifugrotorn.
Kombinera Thermo Scientific™ Byte av mikrocentrifugrotor Lock med mikrocentrifugrotorn.
ClickSeal™ Bioinneslutningslock:
  • För användning med 24x 1,5/2,0 ml rötor (75003424), PCR 4x 8 Rotor (75003440)
  • Unik design klickar när ordentlig försegling görs, vilket garanterar att dina prover är säkert inneslutna, samt förkortar hämtningstiden med en klicköppning
  • Med PPSU-rotorlock, se innehållet i rotorn för ökad säkerhet och bekvämlighet
Påskruvat lock:
  • För användning med 36x 0,5 mL Rotor (75003436), Dual Row 18x 2.00,5 ml rötor (75003418), PCR 8x 8 Rotor (75003489)
Beställningsinformation:
Säljs styckvis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skruvlock
För användning med (utrustning) Thermo Scientific mikrocentrifugrotorer 75003436, 75003489 och 75003418
Beskrivning Påskruvat lock