Läs mer
Fisherbrand™ Reservdelssats för värmeförseglare
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Heat Sealer |
| För användning med (utrustning) | Heat Sealer och Cutter modell HS28270 |
| Inkluderar | 2 ersättningsblad, 2 värmeelement och 2 PTFE-dukar |
| Kvantitet | 1 st |