Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kvantitativa HEK293 DNA-kit
Shop All Applied Biosystems ProductsDescription
De resDNASEQ Kvantitativt HEK293 DNA Kit är ett kvantitativt PCR (qPCR)-baserat system för detektion av värdcells-DNA från HEK293-cellinjer som används i utvecklingen av genterapi, cellbaserade vacciner och liknande bioterapeutika. Pålitlig och snabb, den resDNASEQ systemet möjliggör känslig och specifik kvantifiering av HEK293-cells-DNA. Denna prestanda hjälper till att säkerställa en hög grad av tillförlitlighet för kvantifieringsdata som erhållits från ett brett spektrum av provtyper, från prover under process med olika provmatriser till renad slutprodukt.
• Mycket känslig kvantifiering med beprövad TaqMan qPCR-teknik i realtid
• Konsekvent prestanda över det förväntade intervallet av DNA-fragmentstorlekar
• Inkluderar mastermix, TaqMan primer/probmix och HEK293 genomisk DNA-standard
Detta kit är tillgängligt med eller utan provberedningsreagenser i form av ett PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som är optimerat för högeffektiv återvinning av rest-DNA från komplexa blandningar av proteiner, buffertar och salter.
Integrerad arbetsflödeslösning The
resDNASEQ Kvantitativt HEK293 DNA Kit är en del av ett integrerat arbetsflöde för förorenings- och föroreningstestning under biofarmaceutisk tillverkning. Satsen är kompatibel med PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som erbjuder både ett manuellt och automatiserat arbetsflöde för provberedning. De resDNASEQ kit har validerats på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System och Applied Biosystems QuantStudio 5 Realtids PCR-system. Dataanalys effektiviseras med hjälp av AccuSEQ PCR-detekteringsprogram i realtid som ger korrekt kvantifiering och säkerhet, revision och e-signaturfunktioner för att möjliggöra 21 CFR Pt 11-efterlevnad.
Lätt att använda
med resDNASEQ Kvantitativt HEK293 DNA Kit, du utför qPCR-analys för att jämföra mängden HEK293 DNA i dina testprover med en standardkurva genererad med kända mängder renad HEK293 DNA-standard. De resDNASEQ kit innehåller nästan allt du behöver för att utföra dessa steg, från mastermix till TaqMan primer/probmix till HEK293 genomisk DNA-standard, samt steg-för-steg-instruktioner.
Konsekvent prestanda
För korrekt kvantifiering av kvarvarande HEK293-DNA måste analysresultaten vara opåverkade av storleken på DNA-molekylerna som finns i testprovet. Med resDNASEQ systemet får du konsekvent analysprestanda över en rad DNA-fragmentstorlekar.
* På grund av den höga graden av likhet mellan genom förväntas DNA från närbesläktade primatarter, såsom apa (Vero), schimpans och orangutang, detekteras av resDNASEQ HEK293 Kvantifieringssats.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | resDNASEQ HEK293 DNA-kontroll • HEK293 DNA-kontroll, 30 ng/μ L, 40μ L, butik på– 15 till– °25 C• DNA-spädningsbuffert (DDB), 7 mL, förvara vid– 15 till– 25 °C före första användningen och 2 −8 °C efter första användningen resDNASEQ HEK293 DNA Real-Time PCR-reagenser • Environmental Master Mix (2X), 2 x 0,75 mL, förvara vid– 15 till– °25 C före första användning och −2 °8 C efter första användning, skydda mot ljus • HEK293 DNA-analysblandning (10X), 300μ L, butik på– 15 till– 25 C, °skydda mot ljus • Negativ kontroll (vatten), 1,0 mL, förvara vid– 15 till– 25 C °före första användningen och 2 8 −C °efter första användningen |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Sats |
| PCR-metod | qPCR |
| Värdcell | HEK |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | resDNASEQ |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Show More |