Läs mer
Forskning Oktantal Standard ASTM D 2699 (Nominellt värde: 98), Paragon Scientific™
Produktkod. 16010192
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 16010192
Brand: Paragon Scientific CRMORGA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bränsletestningscertifierat referensmaterial för kalibrering och verifiering av laboratorieinstrument som används för att testa petroleum och derivatprodukter för oktantal (forskningsmetod) ASTM D2699
  • Tillverkad i enlighet med ASTM / EN eller IP-testmetoder
  • Certifierad av Round Robin Method av oberoende testlaboratorier
  • Säkerställer god interlaboratorisk korrelation
  • Levereras i manipuleringssäkert UN-kompatibelt säkerhetspaket
  • Förpackningsstorlek 1000 ml
  • 12 månaders hållbarhet
Specifikationer
UN-nummer UN 1203
Kvantitet 1 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Research Octane Number, Gasoline (Nominal: 97.2)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P391-Samla upp spill.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Gasoline : low boiling point naphtha
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.