Läs mer
Eppendorf™ Forskning™ plus, mekaniska enkanaliga pipetter Multi-pack
Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 2,5, 0,5 till 10, 2 till 20, 10 till 100, 20 till 200, 100 till 1 000μ l
0,5 till 10, 10 till 100, 100 till 1 000μ l
100 till 1 000μ l, 0,5 till 5, 1 till 10 ml
2 till 20, 20 till 200, 100 till 1 000μ l
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Beskrivning
Hållbar och resistent mot kemiska, termiska och mekaniska påfrestningar.
- Volymjustering: bara några varv för att nå önskad volym
- Kontrollknapp: mycket låg manöverkraft, färg indikerar pipettvolym, placerad för perfekt ergonomi
- Ejektor: mycket låg manöverkraft, placerad för perfekt ergonomi
- Volymdisplay: fyra siffror, förstorande form
- Sekundär justeringsdisplay och öppning: justerar pipetten till en vätska som är mycket annorlunda än vatten
- Eppendorf PerfectPiston™ : ultralätt kolv gjord av Fortron™
- Snabbkopplingsklämma: tar lätt bort den nedre delen (inte i 10 μl pipetter)
- Fjäderbelastad spetskon: förbättrad ergonomi, tät passform mot spetsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produktlinje | Forskning Plus |
| Typ | Pipett Mulspetsack |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 10, 10 till 100, 100 till 1 000μ l |
| Finger stil | Ergonomi |
| Inkluderar | 3 pipetter: Forskning™ plus 1-kanalervariabel, 3 x epT.I.P.S™ låda 2.0 med 96 spetsar och kulspetspenna |