Läs mer
Eppendorf Research™ plus, mekaniska enkanalspipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15723449 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 2,5μ l
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 10μ l
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
30 till 300μ l
Färg:
Blå
Gul
Ljusgrå
Mellangrå
Mörkgrå
Orange
Röd
Turkos
Violett
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15723449
Brand: Eppendorf 3123000101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anpassa för specifika vätskor eller andra yttre förhållanden med dessa ultralätta helt autoklaverbara pipetter. Pipetter har en fjäderbelastad spetskon, ett sekundärt justeringsalternativ och en förbättrad volymdisplay.
  • Volymjusteringsfunktionen gör att önskad volym kan nås med några snabba varv
  • Kontrollknapp och ejektorer med låg manöverkraft är placerade för ergonomi
  • 4-siffrig volymdisplay i förstoringsform
  • Kalibreringsdisplay och justeringsöppning för specifika vätskor och volymer
  • Använder kända PhysioCare Concept™ minskar således belastningen på hand och arm under pipettering, upprätthåller balans, minimal användaransträngning
  • Snabblås gör den nedre delen särskilt lätt att ta bort och serva (ej tillgängligt för 5 och 10 ml pipetter)
  • Fjäderbelastad spetskon främjar tät passform mot spetsen (ej tillgängligt för 5 och 10 ml pipetter)
  • Har förmåga att autoklaveras utan att demonteras
Användningsområden
  • Pipettering av vätskor
  • Blanda vätskor
  • Fyllning av plattor, geler och reaktionskärl
  • Fasextraktion och avlägsnande av supernatanter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±2,5 %,± 1 %,± 0,6 %
Kompatibla tips 300μ L Pipettspetsar, 55 mm L
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Orange
För användning med 300μ L Pipettspets
Antal kanaler 1
Produktlinje Research Plus
Typ Enkanals justerbara volympipetter
Volym (metrisk) 30 till 300μ l
Visa Digital
Finger stil Ergonomi
För användning med (utrustning) 300μ L Pipettspets
Inkluderar epT.I.P.S.™ Låda 2.0 med 96 pipettspetsar
Ökar 30, 150, 300μ L