Läs mer
Cytiva RESOURCE™ Q IEX kolumner
Produktkod. p-4907652 Handla allt Cytiva Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
6 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
6ml
Produktkod. 10479944
Brand: Cytiva 17117701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för rening i mellanliggande labbskala och storskalig polering av biomolekyler Cytiva Life Sciences™ RESOURCE™ Q IEX-kolonner är starka anjonbytarkolonner.
  • Stela, monodispergerade, sfäriska partiklar med kontrollerad porstorleksfördelning erbjuder utmärkta flödesegenskaper, provladdning på upp till 25 mg/ml och stabilitet i organiska lösningsmedel och extrema pH-värden
  • Resurskolonner med 1 ml bäddvolym har separationstider på 3 minuter eller mindre vid 9,6 ml/min. och ca 20 min. med en peristaltisk pump vid 1 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Dynamisk kapacitet: 40-54 mg BSA/ml
Kit Innehåll Kontaktdon för hög- och lågtryckskromatografiutrustning och instruktioner
Kolumnmaterial PEEK
Matris Polystyren/divinylbensen
Flödeshastighet >10 ml/min.
För användning med (applikation) RESOURCE Q-kolonner är förpackade med SOURCE 15Q, en stark anjonbytare för högupplöst poleringsrening av proteiner vid höga flödeshastigheter.
Ligandtyp Kvartär ammonium
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 6.4 mm
Volym (metrisk) 1 mL
Partikelstorlek 15μ m
pH 2 till 12
Kvantitet 1 x 1 mL