Läs mer
Thermo Scientific™ Restore™ Western Blot Stripping Buffer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Restore Western Blot Stripping Buffer tar på ett säkert och effektivt sätt bort primära och sekundära antikroppar från nitrocellulosa- och PVDF-membran för att tillåta kemiluminescerande Western-blots att återprobas.
Att utföra gelelektrofores och duplicera immunoblot-analyser för att testa nya primära antikroppar eller antikroppskoncentrationer är tidskrävande och dyrt. Restore Western Blot Stripping Buffer eliminerar detta avfall vid detektering av immunblottar med kemiluminiscerande Western blotting-substrat. Reagenset tillåter rent och effektivt avlägsnande av primära och sekundära antikroppar från immunblottar utan att ta bort eller skada det immobiliserade antigenet. Detta gör att blottar kan tas bort och återproberas med tillförsikt.
Höjdpunkter:
Sparar tid– inget behov av att köra geler och blottar igen
Sparar kostsamt prov– sonda om membranet med samma målprov
Effektiv– formuleringen är effektivare för att ta bort antikroppar än hemmagjorda buffertar
Mild– skadar inte målantigenet under strippning, vilket möjliggör effektiv reprobing
Luktfri– inga merkaptaner betyder inga skarpa lukter
Ekonomisk– billigare än andra kommersiella strippningsbuffertar
Återanvänd en nitrocellulosa- eller PVDF-blot för att detektera ett annat mål med en annan primär antikropp; Gör om en blöt för att korrigera eller optimera antikroppskoncentrationer som var ineffektiva första gången.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Western Blot Stripping Buffer |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulosa, PVDF |
| Produktlinje | Restore |
| Kvantitet | 5 l |
| Innehåll och lagring | Förvaring: Förvara vid mottagande i rumstemperatur eller 4 °C. Produkten levereras vid rumstemperatur. |