Läs mer
Motic™ Riktmedel, hårkors, 19 mm dia.
Produktkod. 15445112
Typ:
Enkelt hårkors
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15445112
Brand: Motic™ 12180145R
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vanligt hårkors-typ okularkors. Motic™ Riktmedel, hårkors, 25 mm dia. delar upp synfältet i fyra jämna kvadranter.
  • Jämnt delar upp synfältet i 4 kvadranter med ett enkelt hårkors.
  • Inte graderad för mätning.
Specifikationer
Typ Enkelt hårkors
Diameter (metrisk) 19 mm
För användning med (utrustning) Okular, 19 mm diameter, mikroskop i PM-serien