Läs mer
3M™ 6000 Series Återanvändbara Helmask Andningsskydd
Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stor lins för brett synfält och utmärkt synlighet
- Välbalanserad design med ansiktstätning i silikon för större komfort och hållbarhet
- Unik centrumadapter riktar andedräkt och fukt nedåt, vilket minskar ventilskräp och underlättar snabb och enkel rengöring
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 136:1998 (klass 1) |
| Anslutningstyp | Bajonett |
| Färg | Mörkgrå |
| Material | Silikon, termoplastisk elastomer |
| Produkttyp | Återanvändbar helmask andningsskydd |
| Storlek | Betydande |
| Ansiktsstycke typ | Full |
| För användning med (applikation) | För byggapplikationer |
| För användning med (utrustning) | 200-seriens filter och 600-seriens patroner |
| Selestil | 4-poäng |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur