Läs mer
Thermo Scientific™ RheFlex™ Högtryckskopplingar
Produktkod. 10016844 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Extra lång högtryckskopplingssats
Extra långa högtryckskopplingar
Högt tryck 1/16 tum Hylsa
Högtryck 1/16 tum. Skoning
Kort högtryckskopplingssats
Långt högtryckskopplingsset
Kvantitet:
10/Förpackning
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 10016844
Brand: Thermo Scientific™ 6000109
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerställ tillförlitliga högtrycksanslutningar med Thermo Scientific™ RheFlex™ Högtryckskopplingar.
Säkerställ tillförlitliga högtrycksanslutningar genom att använda Thermo Scientific™ RheFlex™ Högtryckskopplingar. Dessa beslag är precisionsbearbetade av 316 rostfritt stål för att vara fria från grader och föroreningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kort högtryckskopplingssats
Beskrivning SS Standard Fittings; 1/16 in.
För användning med (utrustning) LC Columns
Material Stainless Steel
Kvantitet 5/förpackning
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.