Läs mer
Thermo Scientific™ RheFlex™ Högtryckskopplingar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Säkerställ tillförlitliga högtrycksanslutningar genom att använda Thermo Scientific™ RheFlex™ Högtryckskopplingar. Dessa beslag är precisionsbearbetade av 316 rostfritt stål för att vara fria från grader och föroreningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Långt högtryckskopplingsset |
| Beskrivning | 10-32, 1/16 in. Long Fittings Set |
| För användning med (utrustning) | LC Columns |
| Material | Stainless Steel |
| Kvantitet | 5/förpackning |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.