Läs mer
Rhenium(IV) sulfide, 99%
Produktkod. 11423790
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11423790
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089482.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12038-63-0 | ReS2 | 250.33 g/mol
Rhenium(IV)sulfid används som en diamagnetisk halvledare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12038-63-0
Molekylformel ReS2
Molekylvikt (g/mol) 250.33
MDL-nummer MFCD00016307
InChI-nyckel USWJSZNKYVUTIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium sulfide, rhenium disulphide, disulfanylidenerhenium, dithioxorhenium, rhenium iv sulfide, bis sulfanylidene rhenium
PubChem CID 82864
IUPAC-namn bis(sulfanyliden)rhenium
LEDER S=[Re]=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhenium (IV) sulfide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in 1N sodium hydroxide solution.
Formel vikt 250.33
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Densitet 7.506 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.