Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G 99 %
Produktkod. p-190926 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10147990
Brand: Thermo Scientific Chemicals 419010050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479.017 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 989-38-8
Molekylformel C28H31ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 479.017
MDL-nummer MFCD00012665
InChI-nyckel VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 1, C.I. 45160
PubChem CID 51358423
IUPAC-namn etyl-2-[3-(etylamino)-6-etylimino-2,7-dimetylxanten-9-yl]bensoat;hydron;klorid
LEDER [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodamine 6G
Smältpunkt 290.0°C
Namnnotering 99%
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 18, V,12, 283
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 479.01
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
UV_Vis 98.5% min.
Färg Brun till brun/röd
Kvantitet 5 g
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rhodamine 6G
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.