Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B, 98+%
Produktkod. 10035463 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
25g
Produktkod. 10035463
Brand: Thermo Scientific Chemicals 296571000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81-88-9
Molekylformel C28H31ClN2O3
Molekylvikt (g/mol) 479.02
MDL-nummer MFCD00011931
InChI-nyckel PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Violet 10, C.I. 45170
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
IUPAC-namn [9-(2-karboxifenyl)-6-(dietylamino)xanten-3-yliden]-dietylazanium;klorid
LEDER [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rhodamine B
Smältpunkt 210.0°C to 211.0°C
Namnnotering Pure
Analysprocentintervall ≥98%
Beilstein 19, V,8, 669
Merck Index 15, 8307
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 479.01
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Ångtryck Vapor Pressure: Negligible
Nedbrytningsinformation >255°C
Färg Klart
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rhodamine B
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.