Läs mer
Epredia™ Cytoseal™ Mountant
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
4 oz.
4 uns
16 oz.
Produktlinje:
Cytoseal 60
Cytoseal XYL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Cytoseal 60 monteringsmedel är ett lågvisköst medium som torkar snabbt och möjliggör snabb, jämn spridning vilket praktiskt taget eliminerar luftbubblor
Beställningsinformation:
Förpackad i en lättanvänd dispenser med en vrid-öppen/vrid-stängd lock.
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Cytoseal 60 |
| Produkttyp | Mountant |
| Kvantitet | 4 oz. |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: toluene, acrylic resin, butyl benzyl phthalate, 2,6-ditertbutyl-p-cresol